Få mere at vide
Testosterone 17-undecanoate, Lipomed
Artikelnummer. 30458215
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30458215 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458215 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTES125350
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Testosterone 17-undecanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone Undecanoate
CAS 5949-44-0
Analyt- eller komponentnavne Testosterone Undecanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C30 H48 O3
Synonym Testosterone, undecanoate (6 CI,7 CI,8 CI), Undecanoic acid, ester with testosterone (8 CI), Andriol, Andriol Testocaps, Nebido, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC navn [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] undecanoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 456.7
Mængde 50 mg
Formel vægt 456.3603 g/mol