Få mere at vide
Testosterone 17-Phenylpropionate, TRC
Artikelnummer. 30417770
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30417770 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30417770 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1551501G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone Phenylpropionate
CAS 1255-49-8
Molekylær formel C28 H36 O3
Mængde 1 g
Synonym Androst-4-en-3-one','17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-','(17β)-, Testosterone','hydrocinnamate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(1-Oxo-3-phenylpropoxy)androst-4-en-3-one, Hydrocinnamic acid','ester with testosterone (8CI), 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl β-phenylpropionate, Androject, Hydrocinnamic acid','testosterone ester, NSC 26643, Retandrol, Testosterone 17-phenylpropionate, Testosterone phenpropionate, Testosterone phenylpropanoate, Testosterone phenylpropionate
InChI formel InChI=1S/C28H36O3/c1-27-16-14-21(29)18-20(27)9-10-22-23-11-12-25(28(23,2)17-15-24(22)27)31-26(30)13-8-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,18,22-25H,8-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-phenylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 420.58
Formel vægt 420.2664