Få mere at vide
Testosterone 17-phenylpropionate, Lipomed
Artikelnummer. 30463764
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30463764 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463764 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTES1241100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Testosterone 17-phenylpropionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone Phenylpropionate
CAS 1255-49-8
Analyt- eller komponentnavne Testosterone Phenylpropionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H36 O3
Synonym Testosterone, hydrocinnamate (6 CI,7 CI,8 CI), Hydrocinnamic acid, ester with testosterone (8 CI), Androject, Hydrocinnamic acid, testosterone ester, NSC 26643, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 OC(=O)CCc5ccccc5
IUPAC navn [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-phenylpropanoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 420.58
Mængde 100 mg
Formel vægt 420.2664 g/mol