Få mere at vide
Testosterone 17-O-Acetate, TRC
Artikelnummer. 30415956
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30415956 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30415956 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT155025100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone Acetate
CAS 1045-69-8
Molekylær formel C21 H30 O3
Mængde 100 mg
Synonym Testosterone Acetate, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Acetate, Testosterone Propionate Imp. A (EP), Testosterone Isocaproate Imp. B (EP), Testosterone Imp. E (EP), (17β)-17-(Acetyloxy)androst-4-en-3-one, Testosterone acetate, 17-O-Acetyltestosterone, 17β-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4-androsten-3-one, 17β-Acetoxyandrost-4-ene-3-one, 17β-Acetoxytestosterone, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one acetate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-17β-acetate, 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl acetate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-acetate, Aceto-sterandryl, Aceto-testoviron, Amolisin, Androst-4-en-17β-ol-3-one acetate, Androtest A, Deposteron, Farmatest, NSC 523836, Perandrone A, SKF 5647, Testosterone 17-acetate
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)24-19-7-6-17-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)18(16)9-11-21(17,19)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 330.46
Formel vægt 330.2195