Få mere at vide
Testosterone 17-isocaproate, Lipomed
Artikelnummer. 30460205
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30460205 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460205 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTES1243100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Testosterone 17-isocaproate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone isocaproate
CAS 15262-86-9
Analyt- eller komponentnavne Testosterone isocaproate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H38 O3
Synonym Testosterone, 4-methylvalerate (6 CI,8 CI), Valeric acid, 4-methyl-, ester with testosterone (8 CI), NSC 26641, Testosterone 17-isocaproate, Testosterone 4-methylpentanoate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CC(C)CCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC navn [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 4-methylpentanoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 386.57
Mængde 100 mg
Formel vægt 386.2821 g/mol