Få mere at vide
Testosterone 17-Isobutyrate, TRC
Artikelnummer. 30422522
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30422522 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30422522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT15503510MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl 2-Methyl-propanoate (Testosterone Isobutyrate)
CAS 1169-49-9
Molekylær formel C23 H34 O3
Mængde 10 mg
Synonym 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl 2-Methylpropanoate, Testosterone Propionate Imp. B (EP), Testosterone Isocaproate Imp. D (EP), Testosterone isobutyrate, Androst-4-en-3-one','17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-','(17β)-, Testosterone','isobutyrate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(2-Methyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one, Isobutyric acid','ester with testosterone (8CI), 17β-(Isobutyroxy)androst-4-en-3-one, 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl isobutyrate, Agovirin-Depot, Perandren M, Testocryst, Testosterone 17-isobutyrate, Testosterone 2-methylpropanoate, Testosterone 2-methylpropionate
InChI formel InChI=1S/C23H34O3/c1-14(2)21(25)26-20-8-7-18-17-6-5-15-13-16(24)9-11-22(15,3)19(17)10-12-23(18,20)4/h13-14,17-20H,5-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(C)C(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 358.51
Formel vægt 358.2508