Få mere at vide
Testosteron-16,16,17-d3 Decanoat, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Testosterone-16,16,17-d3 17-Decanoate |
| CAS | 876054-57-8 |
| Molekylær formel | C29 2H3 H43 O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, 17-[(1-oxodecyl)oxy]-, (17β)- (9 CI), Testosterone-16,16,17-d3 17-Decanoate |
| InChI formel | InChI=1 S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26 H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1/i15D2,26 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])OC(=O)CCCCCCCCC |
| IUPAC navn | [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]fenanthren-17-yl] decanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 445.69 |
| Formel vægt | 445,3635 g/mol |
| Vis mere |