Få mere at vide
Testosteron-13C, TRC
Artikelnummer. 30411012
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411012 5 mg
30421188 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30411012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1550035MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone-13C
Molekylær formel C1813CH28O2
Mængde 5 mg
Synonym (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one-13C, 4-Androsten-17β-ol-3-one-13C, AndroGel-13C, Androderm-13C, Androlin-13C, (+)-Testosterone-13C, trans-Testosterone-13C, Testoderm-13C, Testogel-13C, Testolin-13C, Testro AQ-13C, Testrone-13C, Virosterone-13C
InChI formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i13+1
SMIL O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CCC4=C[13C](CC[C@@]43C)=O
Molekylvægt (g/mol) 289.42