Få mere at vide
Testololactone, TRC
Artikelnummer. 30006815
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006815 1 mg
30011774 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1548051MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4416-57-3
Molekylær formel C19 H26 O3
Molekylvægt (g/mol) 302.41
Synonym (4aS,4bR,10aR,10bS,12aS)-3,4,4a,5,6,9,10,10a,10b,11,12,12a-Dodecahydro-10a,12a-dimethyl-2H-phenanthro[2,1-b]pyran-2,8(4bH)-dione, 13,17-Secoandrost-4-en-17-oic acid, 13-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone (6CI,8CI), 13,17-Secoandrost-4-en-17-oic acid, 13α-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone (7CI), D-Homo-17a-oxaandrost-4-ene-3,17-dione, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-2-hydroxy-2,4b-dimethyl-7-oxo-1-phenanthrenepropionic acid δ-lactone, 17a-Oxa-D-homoandrost-4-en-3,17-dione, 17a-Oxa-D-homoandrost-4-ene-3,17-dione, 2H-Phenanthro[2,1-b]pyran-2,8(4bH)-dione, 3,4,4a,5,6,9,10,10a,10b,11,12,12a-dodecahydro-10a,12a-dimethyl-, [4aS-(4aα,4bβ,10aβ,10bα,12aβ)]-, NSC 12173, Testololactone
IUPAC navn (4aS,4bR,10aR,10bS,12aS)-10a,12a-dimethyl-4,4a,4b,5,6,9,10,10b,11,12-decahydro-3H-naphtho[2,1-f]chromene-2,8-dione
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC(=O)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testololactone
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H26O3/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15(18)8-10-19(2)16(14)5-6-17(21)22-19/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15+,16+,18+,19+/m1/s1
Formel vægt 302.1882