Learn More
Beschreibung
- Tissue from 24 year old Male Testis in normal condition
- Store at 4°C, Do not freeze
- Slides are guaranteed for 3 months from date of receipt
- This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 5 |
| Specimen Type | testis tissue |
| Tissue Condition | Normal Adult |
| Product Line | Novus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?