Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, sodavand, lime, uden kant, tyndvæg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
- Fremstillet af soda lime glas
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Fås med perlekant eller lige kant
- Med rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Uddannet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Produkttype | Reagensglas |
| Vis mere |