Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, sodavand, lime, uden kant, tyndvæg
Artikelnummer. 17961142 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
6 ml
10 ml
15 ml
19 ml
23 ml
25 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
13 mm
16 mm
Artikelnummer. 17961142
Reagensglas med rund bund er universal cylindrisk laboratorieglas, der bruges fx til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
  • At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Fremstillet af soda lime glas
  • Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
  • Fås med perlekant eller lige kant
  • Med rund bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 13 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas
Vægtykkelse 0.6 mm