Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, sodavand, lime, uden kant, medium væg
Artikelnummer. 17991142 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
17991142 7 ml 100 mm 12 mm Pakke med 1000
15802265 3 ml 75 mm 10 mm Pakke med 100
17901132 5 ml 75 mm 12 mm -
17911122 10 ml 100 mm 14 mm -
17921122 12 ml 100 mm 16 mm Pakke med 1000
17971142 18 ml 125 mm 16 mm -
17951142 22 ml 150 mm 16 mm -
17901122 23 ml 160 mm 16 mm -
15802275 29 ml 150 mm 18 mm Pakke med 100
17991132 35 ml 180 mm 18 mm -
15812275 55 ml 150 mm 24 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17991142
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas med rund bund er universal cylindrisk laboratorieglas, der bruges fx til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
  • At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Fremstillet af soda lime glas
  • Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
  • Fås med perlekant eller lige kant
  • Med rund bund
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Reagensglas
Vægtykkelse 0.9 mm