Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, sodavand, lime, uden kant, medium væg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
Beskrivelse
- At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
- Fremstillet af soda lime glas
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Fås med perlekant eller lige kant
- Med rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 23 ml |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Uddannet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Produkttype | Reagensglas |
| Vis mere |