Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, sodavand, lime, uden kant, medium væg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 29 ml |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Mængde | 100 pakke |
| Kantet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Vægtykkelse | 1.0 mm |