Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, sodavand, lime, uden kant, medium væg
Artikelnummer. 15802265 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15802265 3 ml 75 mm 10 mm Pakke med 100
17901132 5 ml 75 mm 12 mm -
17991142 7 ml 100 mm 12 mm Pakke med 1000
17911122 10 ml 100 mm 14 mm -
17921122 12 ml 100 mm 16 mm Pakke med 1000
17971142 18 ml 125 mm 16 mm -
17951142 22 ml 150 mm 16 mm -
17901122 23 ml 160 mm 16 mm -
15802275 29 ml 150 mm 18 mm Pakke med 100
17991132 35 ml 180 mm 18 mm -
15812275 55 ml 150 mm 24 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15802265
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Reagensglas med rund bund er universal cylindrisk laboratorieglas, der bruges fx til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
  • Soda lime glas
  • Kantløs
  • Engangs
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Mængde 100 pakke
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 10 mm
Vægtykkelse 1.0 mm