Få mere at vide
Kartell™ Reagensglas med skruelåg
Artikelnummer. 10284231
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10284231 25 ml Pakke med 400
1 options
Artikelnummer. 10284231 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0562000
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Undgå kontaminering med et reagensglas, der forsyner et monteret skruelåg. Kartell™ Reagensglas med skruelåg opfylder en lang række reagensglasbehov og har en rund bund med et fritstående skørt.
  • PS rør med PE skruelåg
  • Rør har en rund bund
  • Rør har en fritstående nederdel
  • Fås i steril eller usteril
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE IVD
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Klar
Design Type Rund bund
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 92.4 mm
Materiale Polystyren
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg