Få mere at vide
Kartell™ Sterile reagensglas med skruelåg
Beskrivelse
- PS rør med PE skruelåg
- Rør har en rund bund
- Rør har en fritstående nederdel
- Fås i steril eller usteril
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE IVD |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| Design Type | Rund bund |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 92.4 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Inkluderer | Selvklæbende etiket til mærkning |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Vis mere |