Få mere at vide
Karl Hecht™ Reagensglas med skruelåg
Artikelnummer. 10420372
Skift visning
Diameter (metrisk):
∼16 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10420372 ∼16 mm
1 options
Artikelnummer. 10420372 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42782051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.63 DKK
    366.08 DKK / Pakke med 100
    Spare 299.55 DKK
    45% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fremstillet af klart sodaglas.
  • Rund bund
  • Tung væg, tykkelse på ca. 1 mm
  • Diameter på ca. 16 mm
  • Længde på ca. 160 mm
  • Med gevind GL 18
  • Steriliserbar op til+ 121 °C
  • Leveres i pakker af 100 stk
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Farve Klar
Længde (metrisk) ∼160 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Mængde 100/Pk.
Trådstørrelse GL 18
Diameter (metrisk) ∼16 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Reagensglas