Få mere at vide
Hirschmann™ Reagensglas med rund bund
Artikelnummer. 10663582
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10663582 10 mm
1 options
Artikelnummer. 10663582 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9270105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af soda-lime glas.
  • Glat kant
  • Ikke-porøs overflade
  • 75 x 10 mm
Tekniske data
Oversigt 75 x 10 mm, 0,8 mm tykkelse
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 10 mm