Få mere at vide
Heinz Herenz Test Tubes PS
:
Non-graduated
Beskrivelse
- Test tubes
- 55 x 12 mm
- PS
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Længde (metrisk) | 55 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Form | Cylindrical |
| Engangs | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Uddannet | No |
| Lukketype | Not Included |
| Produkttype | Test Tube |
| Vis mere |