Få mere at vide
Heinz Herenz Reagensglas af polypropylen
Artikelnummer. 30158396
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30158396 20 mL
1 options
Artikelnummer. 30158396 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1130687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    743.40 DKK
    509.06 DKK / Pakke med 850
    Spare 234.34 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Polypropylen reagensglas.
  • Prøverør
  • PP
  • 16 x 150 mm
  • 20 ml
  • Cylindrisk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Polypropylen
Form Cylindrisk
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Test Tube
Bund form Rund