Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reagensglas med NS-led med graduering
Artikelnummer. 10018289
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10018289 25 ml
10765262 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10018289 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05706003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med rund bund
  • Med NS fatning
  • Med PE prop
  • Med vægt i højkontrast emalje
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)