Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reagensglas med NS-led, med graduering
Artikelnummer. 11973571
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Artikelnummer. 11973571
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05706004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med rund bund
  • Med NS fatning
  • Med PE prop
  • Med vægt i højkontrast emalje
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)