Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, Boro 5.1, med perlekant, tynd væg Artikelnummer.: 17981132
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Reagensglas, Boro 5.1, med perlekant, tynd væg
Artikelnummer. p-200009475 Shop alle Fisherbrand produkter
21 mL, 130 mm
Kapacitet (metrisk):
21 mL
26 mL
Længde (metrisk):
130 mm
160 mm
Artikelnummer. 17981132
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Reagensglas med rund bund er universal cylindrisk laboratorieglas, der bruges fx til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
  • At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Fremstillet af borosilikatglas 5.1
  • Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
  • Med rund bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 21 mL
Længde (metrisk) 130 mm
Materiale Borosilikatglas (5.1)
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Reagensglas
Vægtykkelse 0.6 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Reagensglas, Boro 5.1, med perlekant, tynd væg >