Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, Boro 5.1, med perlekant, tynd væg
Artikelnummer. 17991112 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
21 ml
26 ml
Længde (metrisk):
130 mm
160 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk)
17991112 26 ml 160 mm
17981132 21 ml 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17991112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 DKK
    138.38 DKK / Pakke med 100
    Spare 21.62 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Reagensglas med rund bund er universal cylindrisk laboratorieglas, der bruges fx til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
  • At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Fremstillet af borosilikatglas 5.1
  • Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
  • Med rund bund
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 26 ml
Længde (metrisk) 160 mm
Materiale Borosilikatglas (5.1)
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Reagensglas
Vægtykkelse 0.6 mm