Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, Boro 5.1, med perlekant, tynd væg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
- Fremstillet af borosilikatglas 5.1
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Med rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 21 ml |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (5.1) |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Uddannet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Reagensglas |
| Vægtykkelse | 0.6 mm |