Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, borosilikatglas 3.3, uden kant, medium væg
Artikelnummer. 17931122 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
12 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
32 ml
34 ml
53 ml
57 ml
112 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
17931122 21 ml 160 mm 16 mm -
17981142 5 ml 75 mm 12 mm -
17901142 12 ml 130 mm 14 mm -
17991122 13 ml 100 mm 16 mm -
15822295 17 ml 125 mm 16 mm Pakke med 100
17951122 17 ml 130 mm 16 mm -
15802285 21 ml 150 mm 16 mm Pakke med 100
17961132 27 ml 150 mm 18 mm -
17921142 32 ml 180 mm 18 mm -
17941122 34 ml 150 mm 20 mm -
17941152 53 ml 150 mm 24 mm -
17931142 57 ml 150 mm 25 mm -
17911142 112 ml 200 mm 30 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17931122
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas med rund bund er universal cylindrisk laboratorieglas, der bruges fx til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
  • At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
  • Med rund bund
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 21 ml
Længde (metrisk) 160 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Reagensglas
Vægtykkelse 1.1 mm