Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, borosilikatglas 3.3, med perlekant, medium væg
Artikelnummer. 17931152 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
53 ml
57 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
17931152 27 ml 150 mm 18 mm -
15852285 3 ml 75 mm 10 mm Pakke med 100
17921152 5 ml 75 mm 12 mm -
17951132 13 ml 100 mm 16 mm -
17941132 17 ml 125 mm 16 mm -
17901152 21 ml 150 mm 16 mm -
17961122 21 ml 160 mm 16 mm -
17911152 53 ml 150 mm 24 mm -
17971122 57 ml 150 mm 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17931152
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas med rund bund er universal cylindrisk laboratorieglas, der bruges fx til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
  • At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
  • Med rund bund
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 27 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 18 mm
Produkttype Reagensglas
Vægtykkelse 1.2 mm