Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, borosilikatglas 3.3, med perlekant, medium væg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
53 ml
57 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
- Fremstillet af borosilikatglas 3.3
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Med rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Reagensglas |
| Vægtykkelse | 1.0 mm |