Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, borosilikatglas 3.3, med perlekant, medium væg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
- Fremstillet af borosilikatglas 3.3
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Med rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 100 pakke |
| Kantet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Vægtykkelse | 1.0 mm |