Få mere at vide
Velp Scientifica™ Reagensglas til fordøjelsesenheder
Artikelnummer. p-8012702 Shop alle Velp produkter
Til brug med (udstyr):
DK6/48 og UDK serier
Rådnetanke DK 20/26, DKL 42/26 og UDK Destillationsenheder
UDK Series destillationsenheder
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 6
Artikelnummer. 11725654
Brand: Velp Scientifica™ A00000146
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
6 reagensglas/kasse
Letter nitrogenanalysen og proteinbestemmelsesprocessen. Velp Scientifica™ Reagensglas til fordøjelsesenheder er til brug med Velp Scientifica™ Kjeldahl Fordøjelsesenheder.
  • Fås i forskellige tal
  • Fås i forskellige størrelser og diametre
Tekniske data
Produkttype Reagensglas
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 26 mm
Til brug med (udstyr) Rådnetanke DK 20/26, DKL 42/26 og UDK Destillationsenheder
Mængde 6 Rør/ Æske