Få mere at vide
Velp Scientifica™ Reagensglas til fordøjelsesenheder
Artikelnummer. 11900114 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
DK6/48 og UDK serier
Rådnetanke DK 20/26, DKL 42/26 og UDK Destillationsenheder
UDK Series destillationsenheder
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11900114 DK6/48 og UDK serier 48 mm Hver
11725654 Rådnetanke DK 20/26, DKL 42/26 og UDK Destillationsenheder 26 mm Pakke med 6
10777925 UDK Series destillationsenheder 80 mm Hver
11715654 - 42 mm Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11900114 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00001088
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Letter nitrogenanalysen og proteinbestemmelsesprocessen. Velp Scientifica™ Reagensglas til fordøjelsesenheder er til brug med Velp Scientifica™ Kjeldahl Fordøjelsesenheder.
  • Fås i forskellige tal
  • Fås i forskellige størrelser og diametre
Tekniske data
Produkttype Reagensglas
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 48 mm
Til brug med (udstyr) DK6/48 og UDK serier