Få mere at vide
Velp Scientifica™ Reagensglas til fordøjelsesenheder
Artikelnummer. 11715654 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 6
Til brug med (udstyr):
DK6/48 og UDK serier
Rådnetanke DK 20/26, DKL 42/26 og UDK Destillationsenheder
UDK Series destillationsenheder
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse Til brug med (udstyr)
11715654 42 mm Pakke med 3 -
11725654 26 mm Pakke med 6 Rådnetanke DK 20/26, DKL 42/26 og UDK Destillationsenheder
11900114 48 mm Hver DK6/48 og UDK serier
10777925 80 mm Hver UDK Series destillationsenheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11715654 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000144
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Letter nitrogenanalysen og proteinbestemmelsesprocessen. Velp Scientifica™ Reagensglas til fordøjelsesenheder er til brug med Velp Scientifica™ Kjeldahl Fordøjelsesenheder.
  • Til brug i Total Kjeldahl Nitrogenbestemmelse, ammoniak nitrogen, nitrogen nitrogen (Devarda), TVBN, sulfitter, phenoler, flygtige syrer og cyanider
Tekniske data
Produkttype Reagensglas
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 42 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Mængde 3 rør