Få mere at vide
Velp Scientifica™ Reagensglas til fordøjelsesenheder
Letter nitrogenanalysen og proteinbestemmelsesprocessen. Velp Scientifica™ Reagensglas til fordøjelsesenheder er til brug med Velp Scientifica™ Kjeldahl Fordøjelsesenheder.
Brand:  Velp Scientifica™ A00001083
410.35 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10777925
  • 422.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige tal
  • Fås i forskellige størrelser og diametre
Tekniske data
Tekniske data
Reagensglas
80 mm
UDK Series destillationsenheder
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Velp Scientifica™ Reagensglas til fordøjelsesenheder > Udvendig diameter: 80 mm