Få mere at vide
Grant Instruments™ Reagensglasbakke til Grant-rystevandbade
Artikelnummer. p-8013373
Type:
Flaskebakke
Reagensglas/Mikrorørsbakke
Reagensglasbakke
Til brug med (udstyr):
LSB12
LSB18
OLS26
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15305822
Brand: Grant Instruments™ TS18
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder 3 til 5 SR Reoler. Til brug med Grant Shaking Water Baths
Inkluder gevindhuller til at acceptere kolbeklemmer eller holder til dybe brøndplader (=2ml). Give Instruemnts™ Kolbebakke til Grant Shaking Water Baths er kompatible med SR pladeholdere og stativer eller kan bruges alene til at rumme poser og diverse kar.
Reagensglasbakke til Grant-rystevandbade
  • TS12: Holder op til 3 SR Reoler til LSB12 Model Aqua Pro Rystende vandbad
  • TS18: Holder op til 5 SR Reoler til LSB18 Model Aqua Pro Rystende vandbad
  • TS26: Holder op til 5 SR Reoler til OLS26 Model Aqua Pro Rystende vandbad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) LSB18
Type Reagensglasbakke
Holder Op til 3 SR Reoler
Materiale Rustfrit stål