Få mere at vide
Grant Instruments™ Reagensglasbakke til Grant-rystevandbade
Type:
Flaskebakke
Reagensglas/Mikrorørsbakke
Reagensglasbakke
Til brug med (udstyr):
LSB12
LSB18
OLS26
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Inkluder gevindhuller til at acceptere kolbeklemmer eller holder til dybe brøndplader (=2ml). Give Instruemnts™ Kolbebakke til Grant Shaking Water Baths er kompatible med SR pladeholdere og stativer eller kan bruges alene til at rumme poser og diverse kar.
- Plads til kolber fra 25 til 1000 ml
- Til brug med følgende Shaking Water Bath-modeller:
- LSB12
- LSB18
- OLS26
- Kompatibel med SH pladeholdere eller SR stativer
- TF26 reagensglasbakke også kompatibel med SR stativer
- Kan bruges alene til at rumme tasker og diverse fartøjer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 til 1000 ml |
| Til brug med (udstyr) | OLS26 |
| Type | Flaskebakke |