Få mere at vide
Grant Instruments™ Reagensglasbakke til Grant-rystevandbade
Type:
Flaskebakke
Reagensglas/Mikrorørsbakke
Reagensglasbakke
Til brug med (udstyr):
LSB12
LSB18
OLS26
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Inkluder gevindhuller til at acceptere kolbeklemmer eller holder til dybe brøndplader (=2ml). Give Instruemnts™ Kolbebakke til Grant Shaking Water Baths er kompatible med SR pladeholdere og stativer eller kan bruges alene til at rumme poser og diverse kar.
Reagensglasbakke til Grant-rystevandbade
- TS12: Holder op til 3 SR Reoler til LSB12 Model Aqua Pro Rystende vandbad
- TS18: Holder op til 5 SR Reoler til LSB18 Model Aqua Pro Rystende vandbad
- TS26: Holder op til 5 SR Reoler til OLS26 Model Aqua Pro Rystende vandbad
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | LSB18 |
| Type | Reagensglasbakke |
| Holder | Op til 3 SR Reoler |
| Materiale | Rustfrit stål |