Få mere at vide
Heidolph™ Reagensglasstativ
Artikelnummer. 10037412 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
Op til 6 Eppendorf kar (1,5 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10037412 Op til 6 Eppendorf kar (1,5 ml) Hver
1 options
Artikelnummer. 10037412 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5490400000
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til brug med Reax top og Reax kontrol
For op til 6 Eppendorf kar (1,5 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Op til 6 Eppendorf kar (1,5 ml)
Rørkapacitet 1.5 mL
Produkttype Reagensglasstativ
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Reax top og Reax kontrol
Antal stillinger 6