Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reagensglassprøjter
Artikelnummer. p-7222657
Oversigt:
Reagensglas og sprøjtehoved
Reagensglas til hoved
Artikelnummer. 11586904
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05470600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Komplet sprøjte bestående af: Reagensglas og sprøjtehoved (lavet af DURAN™ rør)
  • Med klemme og gummipære
  • Emballageenhed: 1 stk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 mL
Oversigt Reagensglas og sprøjtehoved
Standard konusled NS 14/23