Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reagensglassprøjter
Artikelnummer. 11993531
Skift visning
Oversigt:
Reagensglas og sprøjtehoved
Reagensglas til hoved
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
11993531 Reagensglas til hoved
11586904 Reagensglas og sprøjtehoved
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11993531 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05470606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00 DKK
    63.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.72 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Komplet sprøjte bestående af: Reagensglas og sprøjtehoved (lavet af DURAN™ rør)
  • Med klemme og gummipære
  • Emballageenhed: 1 stk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 mL
Oversigt Reagensglas til hoved
Standard konusled NS 14/23