Få mere at vide
Heidolph™ Reax Control Shaker/Mixer
Artikelnummer. 10728401 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Orbit:
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
10728401 5 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10728401 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5411100000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Stærk mixer/ryster fungerer godt med selv meget viskøse medier. Reax Control Shaker/Mixer kan arbejde i enten kontinuerlig eller automatisk tilstand.
  • Den stærke 5 mm vibrationsbane giver de bedste resultater selv med højviskositetsmedier eller faste stoffer ude af opløsning og giver hurtigt en jævn og jævn spredning.
  • Skift til kontinuerlig tilstand– enheden udfører en permanent vibrationsbevægelse.
  • Skift til automatisk tilstand - enheden starter, når en beholder trykkes til pladen, og stopper automatisk, når dette tryk slippes.
  • Hurtige og pålidelige blandingsresultater på grund af høje vibrationsfrekvenser op til 2.500 rpm.
  • Plade til 20 mm diameter reagensglas er inkluderet som standard.
  • Reagensglasbakke til kolber op til 50 mm diameter fås som ekstraudstyr.
  • Analog hastighedskontrol med nøjagtige rpm-tal.
  • Forbedre dine resultater med den elektroniske hastighedskontrol, der giver konstant rpm output selv ved meget lav hastighed og under skiftende belastning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 5 mm
Hastighedsområde 0 til 2500 rpm
Elektriske krav 5 W
Produkttype Shaker mixer
IP-vurdering IP22
Driftstilstande Automatisk, kontinuerlig