Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reagensglasstativer til MaxQ™ Shaker
Artikelnummer. 11466358 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Orange
Rød
Holder:
1,5 ml rør
10 til 13 mm rør
14 til 16 mm rør, 15 mL centrifugerør
26 til 30 mm rør, 50 ml centrifugerør
Rør (10 til 13 mm)
Rør (17 til 20 mm)
Rør (21 til 25 mm)
Rør (26 til 30 mm)
Array:
3 x 3
3 x 8 array
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11466358
Brand: Thermo Scientific™ 30188
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og match disse shaker-reagensglasstativer, der fås i en række forskellige størrelser og arrays, så de passer til individuelle behov i laboratoriet.
Mix og match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker testrørsstativer, fås i en række forskellige størrelser og arrays, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Alle stativer er kompatible med MaxQ shaker platforme.
Reoler fås i et væld af størrelser, arrays og farver. Kompatibel med MaxQ shaker platforme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Oversigt Grøn; 26 til 30 mm; 3 x 8 array
Array 3 x 8 array
Farve Grøn
Holder Rør (26 til 30 mm)
Stillinger 24
Til brug med (udstyr) MaxQ™ Shaker platform