Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reagensglasstativer til MaxQ™ Shaker
Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Orange
Rød
Holder:
1,5 ml rør
10 til 13 mm rør
14 til 16 mm rør, 15 mL centrifugerør
26 til 30 mm rør, 50 ml centrifugerør
Rør (10 til 13 mm)
Rør (17 til 20 mm)
Rør (21 til 25 mm)
Rør (26 til 30 mm)
Array:
3 x 3
3 x 8 array
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mix og match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker testrørsstativer, fås i en række forskellige størrelser og arrays, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Alle stativer er kompatible med MaxQ shaker platforme.
Reoler fås i et væld af størrelser, arrays og farver. Kompatibel med MaxQ shaker platforme.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Oversigt | Rød; 10 til 13 mm; 6 x 12 array |
| Array | 6 x 12 |
| Farve | Rød |
| Holder | 10 til 13 mm rør |
| Stillinger | 72 |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ™ Shaker platform |