Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reagensglasstativer til MaxQ™ Shaker
Artikelnummer. 10031913 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Orange
Rød
Holder:
1,5 ml rør
10 til 13 mm rør
14 til 16 mm rør, 15 mL centrifugerør
26 til 30 mm rør, 50 ml centrifugerør
Rør (10 til 13 mm)
Rør (17 til 20 mm)
Rør (21 til 25 mm)
Rør (26 til 30 mm)
Array:
3 x 3
3 x 8 array
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10031913
Brand: Thermo Scientific™ 30182
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og match disse shaker-reagensglasstativer, der fås i en række forskellige størrelser og arrays, så de passer til individuelle behov i laboratoriet.
Mix og match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker testrørsstativer, fås i en række forskellige størrelser og arrays, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Alle stativer er kompatible med MaxQ shaker platforme.
Reoler fås i et væld af størrelser, arrays og farver. Kompatibel med MaxQ shaker platforme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Oversigt Orange; 14 til 16 mm; 6 x 12 array (passer til 15 ml centrifugerør)
Array 6 x 12
Farve Orange
Holder 14 til 16 mm rør, 15 mL centrifugerør
Stillinger 72
Til brug med (udstyr) MaxQ™ Shaker platform