Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglasstativer til 5 L bade
Artikelnummer. 17541906 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
16 x 16 til 19 mm rør
24 mm rør
30 x 10 til 13 mm rør
35 x 1,5 ml rør
44 x 0,5 ml rør
5 x 30 mm rør
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
17541906 5 x 30 mm rør
17521906 16 x 16 til 19 mm rør
17531906 24 mm rør
17511906 30 x 10 til 13 mm rør
17551906 35 x 1,5 ml rør
17561906 44 x 0,5 ml rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17541906
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglasstativer til brug med Fisherbrand™ 5 L digitale opvarmede cirkulationsbade.
  • Opbevarer bekvemt reagensglas, der bruges sammen med Fisherbrand™ 5 L digitale opvarmede cirkulationsbade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Reagensglas
Holder 5 x 30 mm rør