Få mere at vide
Memmert™ Reagensglasstativer med 24 huller
Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
14,5 mm
18 mm
Til brug med (udstyr):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reagensglasstativ
- 24 huller 2-rækket stativ
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 24 huller, 2-rækket stativ |
| Til brug med (udstyr) | WTB15 |
| Type | Reagensrørstativ |
| Funktioner | Langsgående for størrelse 15 og 24 |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |