Få mere at vide
Nickel Electro™ Reagensglasstativer
Artikelnummer. p-8012514 Shop alle Nickel-Electro produkter
Holder:
Rør (12 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (31 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11449529
Brand: Nickel Electro™ 6900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilpas dit reagensglasstativ, så det passer til en række udvendige diametre af reagensglas. Nickel Electro™ Reagensrørstativ er ikke-magnetisk rustfrit stål og leveres fladt pakket klar til montering.
  • Rustfrit stål
  • Ikke-magnetisk
  • Nem montering
  • Kan skilles ad til rengøring og steriliseringsformål
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Holder Rør (31 mm)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 12
Til brug med (udstyr) Reagensglas med en udvendig diameter på 31 mm
Mængde 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 270 x 138 x 70 mm
Diameter (metrisk) åbning 31 mm
Diameter (metrisk) Brønd 32 mm