Få mere at vide
Nickel Electro™ Reagensglasstativer
Shop alle Nickel-Electro produkter
Holder:
Rør (12 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (31 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Ikke-magnetisk
- Nem montering
- Kan skilles ad til rengøring og steriliseringsformål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Holder | Rør (31 mm) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 12 |
| Til brug med (udstyr) | Reagensglas med en udvendig diameter på 31 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 270 x 138 x 70 mm |
| Diameter (metrisk) åbning | 31 mm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 32 mm |