Beskrivelse
- Plads til 24 reagensglas
- Fremstillet af specielt polypropylenmateriale - synker i vandbad og bevarer stabiliteten, selv i oprørt vand
- Dobbelt lag
- Alfanumerisk gitter
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 24 plads polypropylen reagensglas rack |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Stillinger | 24 |
| Dimensioner (L x B) | 241 x 102 mm |
| Længde (metrisk) | 241 mm |
| Længde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Højde (engelsk) | 2,75 tommer |
| Bredde (metrisk) | 102 mm |